R582018
4'-METHOXY[1,1'-BIPHENYL]-4-YL 2-[DIFLUORO(2,2,3,3,5,5,6,6-OCTAFLUORO-4-MORPHOLINYL)METHYL]-2,3,3,3-TETRAFLUOROPROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H11F14NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
607.304
Numéro MDL:
Autres remarques