Principaux documents
R580279
4-PHENOXYANILINE COMPOUND WITH TETRACHLOROSTANNANE (1:1)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11Cl4NOSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.73
Numéro MDL:
Autres remarques