Principaux documents
R580058
4-METHOXY-N-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
R580058-5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R580058-5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.194
Numéro MDL:
37,90 $