Principaux documents
R579610
N-(4-BROMOPHENYL)-2-CHLORO-5-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8BrClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.577
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.