Principaux documents
R579246
2-CHLORO-N-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-4-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.734
Numéro MDL:
Autres remarques