Documents
R578495
DIMETHYL 5-((4-CHLORO-3-NITROBENZOYL)AMINO)ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13ClN2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.755
Numéro MDL:
Autres remarques