Principaux documents
R578002
DIMETHYL 5-(((4-NITROPHENYL)SULFONYL)AMINO)ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.363
Numéro MDL:
Autres remarques