Principaux documents
R577405
METHYL 3-((4-BROMO-2-METHYLANILINO)CARBONYL)-5-NITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.196
Numéro MDL:
Autres remarques