Key Documents
R576816
2-METHYL-3-NITRO-N-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9Cl3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.598
Numéro MDL:
Autres remarques