Principaux documents
R575186
ETHYL 4-(((2,5-DICHLOROPHENYL)SULFONYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13Cl2NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.245
Numéro MDL:
Autres remarques