Principaux documents
R575119
1-((2,5-DICHLOROPHENYL)SULFONYL)-4-(4-NITROPHENYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15Cl2N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.286
Numéro MDL:
Autres remarques