Principaux documents
R574716
N-(4-METHOXYBENZYL)(1,1'-BIPHENYL)-4-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.391
Numéro MDL:
Autres remarques