Principaux documents
R573949
DIMETHYL 2-((2-BROMOBENZOYL)AMINO)TEREPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14BrNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.209
Numéro MDL:
Autres remarques