Principaux documents
R573841
N-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)-2,6-DIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClFNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.727
Numéro MDL:
37,90 $