Principaux documents
R572500
3-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2,5-DIMETHYLANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16Cl4N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.142
Numéro MDL:
Autres remarques