Key Documents
R572381
3-NITRO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-CL-5-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10Cl4F3N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.084
Numéro MDL:
Autres remarques