Principaux documents
R572187
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)ETHYL)HEXANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17Cl4F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.123
Numéro MDL:
Autres remarques