Principaux documents
R571946
2,2-DIMETHYL-N-{2,2,2-TRICHLORO-1-[({4-[(E)-PHENYLDIAZENYL]ANILINO}CARBOTHIOYL)AMINO]ETHYL}PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22Cl3N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.854
Numéro MDL:
Autres remarques