Documents
R571067
N-(1-(4-BROMOPHENOXY)-2,2,2-TRICHLOROETHYL)-3-PHENYLACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13BrCl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.562
Numéro MDL:
Autres remarques