Principaux documents
R570494
5-ETHYL-2,3-DIMETHYL-7H-FURO(3,2-G)CHROMEN-7-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.277
Numéro MDL:
Autres remarques