Principaux documents
R569321
METHYL ((7-METHYL-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-9-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.303
Numéro MDL:
Autres remarques