Documents
R568643
7-(4-FLUOROPHENYL)-5-PHENYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15FN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.334
Numéro MDL:
Autres remarques