R566330
ET 2-((2-BROMOBENZOYL)AMINO)-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16BrNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.29
Numéro MDL:
Autres remarques