Principaux documents
R565261
TERT-BUTYL ((6-CHLORO-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17ClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.764
Numéro MDL:
Autres remarques