Principaux documents
R563803
DIFLUOROMETHYL 4-[5-(4-IODOPHENYL)-2-METHYL-4,7-DIHYDRO[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL]PHENYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15F2IN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.259
Numéro MDL:
Autres remarques