Principaux documents
R562416
N-(2-ETHYLPHENYL)-2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.325
Numéro MDL:
37,90 $