Principaux documents
R562335
N-(2-METHYLPHENYL)-2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.298
Numéro MDL:
Autres remarques