R561800
ETHYL (2-(((4-METHOXYPHENOXY)ACETYL)AMINO)-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.396
Numéro MDL:
Autres remarques