Principaux documents
R561622
DIETHYL 5-((4-METHOXYBENZOYL)AMINO)-3-METHYL-2,4-THIOPHENEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.446
Numéro MDL:
Autres remarques