Principaux documents
R561134
N-(4-CHLORO-2-NITROPHENYL)-3,4,5-TRIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.761
Numéro MDL:
Autres remarques