Principaux documents
R560553
BUTYL 3-(((4-CHLOROPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.829
Numéro MDL:
Autres remarques