Principaux documents
R559474
7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-3-METHYL-8-[(2Z)-2-(1-PHENYLETHYLIDENE)HYDRAZINO]-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.513
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.