Principaux documents
R558621
4-CYCLOHEXYL-5-((3-METHYLPHENOXY)METHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H21N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.429
Numéro MDL:
Autres remarques