Principaux documents
R556432
2-HYDROXYBENZALDEHYDE {7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL}HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24N6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.485
Numéro MDL:
Autres remarques