Principaux documents
R556114
7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-8-(ISOPROPYLSULFANYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H24N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.492
Numéro MDL:
Autres remarques