Principaux documents
R555711
3-METHYL-8-[(2-{[3-METHYL-2,6-DIOXO-7-(2-PHENYLETHYL)-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}ETHYL)SULFANYL]-7-(2-PHENYLETHYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H30N8O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
630.753
Numéro MDL:
Autres remarques