Documents
R552631
4-OXO-3,4-2H-PHTHALAZINE-1-CARBOTHIOIC ACID ETHYLAMIDE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12BrN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.206
Numéro MDL:
Autres remarques