Principaux documents
R552526
(3-ALLYL-4-(3-NITRO-PHENYL)-3H-THIAZOL-2-YLIDENE)-PHENYL-AMINE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.315
Numéro MDL:
Autres remarques