Principaux documents
R549630
(2-(FURAN-2-YLMETHYLSULFANYL)-ACETYLAMINO)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H11NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.256
Numéro MDL:
Autres remarques