Principaux documents
R548227
4,4,4-TRIFLUORO-3-(1H-INDOL-3-YL)-BUTYRIC ACID 2-FLUORO-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13F4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.259
Numéro MDL:
Autres remarques