Principaux documents
R548014
2,4-DICHLORO-N-(4-NITRO-PHENYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H8Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.126
Numéro MDL:
37,90 $