Principaux documents
R545627
(4-(6-METHYL-BENZOTHIAZOL-2-YL)-PHENYL)-(2-METHYL-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.466
Numéro MDL:
Autres remarques