Principaux documents
R545171
4-NITRO-BENZOIC ACID (4-METHYLSULFANYL-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.353
Numéro MDL:
Autres remarques