Key Documents
R544272
(4-BROMO-5-METHYL-3-TRIFLUOROMETHYL-PYRAZOL-1-YL)-ACETIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10BrF3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.091
Numéro MDL:
Autres remarques