Principaux documents
R543888
3,4-DIFLUORO-N-(3-NITRO-5-PHENYLSULFANYL-PHENYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12F2N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.38
Numéro MDL:
Autres remarques