Principaux documents
R543217
PENTYL ({7-[(2Z)-3-CHLORO-2-BUTENYL]-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL}SULFANYL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H23ClN4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.914
Numéro MDL:
Autres remarques