Principaux documents
R541990
2-AMINO-5-OXO-4-PHENYL-4H,5H-PYRANO(3,2-C)CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.319
Numéro MDL:
Autres remarques