R541265
ETHYL 4-BENZYL-1-(4-CHLOROBENZOYL)-4H-PYRROLO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H21ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.933
Numéro MDL:
Autres remarques