Principaux documents
R541079
(2,4-DIETHYL-3,6-DIHYDROXY-PHENYL)-PHOSPHONIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
R541079-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R541079-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H19O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.256
Numéro MDL:
37,90 $