R540498
4-(3-BROMO-PHENYL)-1-(2-OXO-2-THIOPHEN-2-YL-ETHYL)-PYRIMIDIN-1-IUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12Br2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.159
Numéro MDL:
Autres remarques